1-(3-Bromphenyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6500-5G HC-6500-1G
COBBHC-6500-5GEA 308 EUR InStock
COBBHC-6500-5G COBBHC-6500-1G
1-(3-Bromphenyl)pyrrolidin
1-(3-Bromphenyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₂BrN
MW: 226.1130 g/mol
MDL Number: MFCD04112531
CAS-Nummer: 219928-13-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge