1-(4-Fluorphenyl)-2-pyrrolidinon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005898-1G 005898-5G
FLUO005898-1GEA 60.9 EUR InStock
FLUO005898-1G FLUO005898-5G
1-(4-Fluorphenyl)-2-pyrrolidinon
1-(4-Fluorphenyl)-2-pyrrolidinon
Formel: C₁₀H₁₀FNO
MDL Number: MFCD00138504
CAS-Nummer: 54660-08-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge