Orotsäure, wasserfrei 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B25349.36 B25349.22
B25349.36EA 265 EUR InStock
B25349.36 B25349.22
Orotsäure, wasserfrei 97%
Orotsäure
Purity: 97% CAS No.: 65-86-1 Molecular Formula: C5H4N2O4 Formula Weight: 156.10 Melting Point: 344-347° MDL No.: MFCD00006027
Formel: C₅H₄N₂O₄
MW: 156.10 g/mol
Melting Pt: 344…347 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006027
CAS-Nummer: 65-86-1
EINECS: 200-619-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge