Ethyl-3-ethoxyacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
250120-50G 250120-5G
SIAL250120-50GEA 230 EUR InStock
SIAL250120-50G SIAL250120-5G
Ethyl-3-ethoxyacrylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-ethoxyacrylat
Formel: C₇H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00009863
CAS-Nummer: 1001-26-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge