Dipropylenglycol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D215554-25G D215554-3KG D215554-500G
SIALD215554-25GEA 29.4 EUR InStock
SIALD215554-25G SIALD215554-3KG SIALD215554-500G
Dipropylenglycol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Dipropylenglycol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₄O₃
MW: 134.18 g/mol
MDL Number: MFCD00051023
CAS-Nummer: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge