Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dipropylenglycoldimethylether (Isomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43825.0250 8.43825.1000
8.43825.0250EA 43.2 EUR InStock
8.43825.0250 8.43825.1000
Dipropylenglycoldimethylether (Isomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dipropylenglycoldimethylether (Isomerengemisch)


Formel: C₈H₁₈O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210047
CAS-Nummer: 111109-77-4
EINECS: 404-640-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 526 g/l
Melting Point -80 °C
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.8 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Explosion Limit 0.77 - 5.57 %(V)
Density 0.904 g/cm3
pH (100 g/l, H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 165 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 1.12 mm2/s (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge