Cyanamid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C87908-1KG C87908-100G C87908-250G
SIALC87908-1KGEA 280 EUR InStock
SIALC87908-1KG SIALC87908-100G SIALC87908-250G
Cyanamid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Cyanamide
Formel: CH₂N₂
MW: 42.04 g/mol
MDL Number: MFCD00007572
CAS-Nummer: 420-04-2
EINECS: 206-992-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge