N,N-Diethylacetoacetamid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B24019.18 B24019.30
B24019.18EA 27.9 EUR InStock
B24019.18 B24019.30
N,N-Diethylacetoacetamid ≥97%
N,N-Diethylacetoacetamid
Purity: 97% CAS No.: 2235-46-3 Molecular Formula: CH3COCH2CON(CH2CH3)2 Formula Weight: 157.20 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: -73° Boiling Point: 213-218° Beilstein Reference: 636486 MDL No.: MFCD00026728
Formel: C₈H₁₅NO₂
Siedepunkt: 213…218 °C
Melting Pt: < –73 °C
Dichte: 0,990
Flash-Pt: 94 °C (201 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026728
CAS-Nummer: 2235-46-3
EINECS: 218-792-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge