Triethylmethantricarboxylat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
139630250 139631000
ACRO139630250EA 105 EUR InStock
ACRO139630250 ACRO139631000
Triethylmethantricarboxylat 98%
Triethylmethantricarboxylat
Formel: C₁₀H₁₆O₆
Siedepunkt: 253 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 29 °C
Dichte: 1,1 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009150
CAS-Nummer: 6279-86-3
EINECS: 228-477-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge