Dimcarb (Dimethylammoniumdimethylcarbamat) (Carbon dioxide:Dimethylamine) <2:1
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
292901000 292905000 292900250
ACRO292901000EA 64.9 EUR InStock
ACRO292901000 ACRO292905000 ACRO292900250
Dimcarb (Dimethylammoniumdimethylcarbamat) (Carbon dioxide:Dimethylamine) <2:1
Dimcarb (Dimethylammoniumdimethylcarbamat)
Formel: (CH₃)₂NH · (CH₃)₂NCOOH
Siedepunkt: 60…61 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,05 g/cm³
Flash-Pt: 13 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00029888
CAS-Nummer: 4137-10-4
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
Ratio < 2.0/1 Carbon dioxide/Dimethylamine
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge