N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
416950250 416951000 416955000 416950000
ACRO416950250EA 37.4 EUR InStock
ACRO416950250 ACRO416951000 ACRO416955000 416950000.
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin 98+%
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin
Formel: C₉H₂₃N₃
Melting Pt: 18 °C
Flash-Pt: 72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014876
CAS-Nummer: 3030-47-5
EINECS: 221-201-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..