5-Acetamido-2-aminobenzoesäure 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L11256.06 L11256.14
L11256.06EA 37.5 EUR InStock
L11256.06 L11256.14
5-Acetamido-2-aminobenzoesäure 97%
5-Acetamido-2-aminobenzoesäure
Purity: 97% CAS No.: 50670-83-2 Molecular Formula: C9H10N2O3 Formula Weight: 194.19 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 2726882
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Melting Pt: ∼ 230 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060120
CAS-Nummer: 50670-83-2
EINECS: 256-702-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge