4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010805-5G 010805-25G
FLUO010805-5GEA 33.8 EUR InStock
FLUO010805-5G FLUO010805-25G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
MDL Number: MFCD01632203
CAS-Nummer: 99768-12-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge