1,3-Dichlor-6-methoxyisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6018-5G HC-6018-1G
COBBHC-6018-5GEA 2460 EUR InStock
COBBHC-6018-5G COBBHC-6018-1G
1,3-Dichlor-6-methoxyisochinolin
1,3-Dichloro-6-methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂NO
MW: 228.747 g/mol
MDL Number: MFCD09258765
CAS-Nummer: 24623-39-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge