2-(Ethylthio)nicotinamid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB06390DA BTB06390EA
MAYBBTB06390DAEA 0 EUR InStock
MAYBBTB06390DA MAYBBTB06390EA
2-(Ethylthio)nicotinamid
2-(Ethylthio)nicotinamid
Formel: C₈H₁₀N₂OS
CAS-Nummer: 175135-27-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge