2-(Ethylthio)nicotinsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB06379DA BTB06379EA BTB06379.50
MAYBBTB06379DAEA 0 EUR InStock
MAYBBTB06379DA MAYBBTB06379EA MAYBBTB06379.50
2-(Ethylthio)nicotinsäure
2-(Ethylthio)nicotinsäure
Formel: C₈H₉NO₂S
MDL Number: MFCD00051680
CAS-Nummer: 27868-76-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge