Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF76.5 CFF76.10 017068-25G 017068-5G
CHMPCFF76.5EA 427 EUR InStock
CHMPCFF76.5 CHMPCFF76.10 FLUO017068-25G FLUO017068-5G
Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Formel: C₆H₇NO₂S
MDL Number: MFCD00159547
CAS-Nummer: 4651-81-4
EINECS: 225-084-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge