Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7491-100G OS-7491-25G
COBBOS-7491-100GEA 102 EUR InStock
COBBOS-7491-100G COBBOS-7491-25G
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Formel: C₆H₇NO₂S
MDL Number: MFCD00009765
CAS-Nummer: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge