Ethyl-2-amino-4-methyl-3-thiophencarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
021476-5G 021476-25G
FLUO021476-5GEA 96.5 EUR InStock
FLUO021476-5G FLUO021476-25G
Ethyl-2-amino-4-methyl-3-thiophencarboxylat
Ethyl-2-amino-4-methyl-3-thiophencarboxylat
Formel: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185.25 g/mol
MDL Number: MFCD00051669
CAS-Nummer: 43088-42-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge