Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethylsulfoxid 10% in wässriger Lösung analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


12935.2700 12935.3700 12935.4700
KRAF12935.2700EA 0 EUR InStock
KRAF12935.2700 KRAF12935.3700 KRAF12935.4700
Dimethylsulfoxid 10% in wässriger Lösung analytisches Reagens
Dimethylsulfoxid


Formel: (CH₃)₂SO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=d0727d3220885f6adab5f099d9fd3b4de38d5710&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge