(±)-Indolin-2-carbonsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB14322DA BTB14322EA
MAYBBTB14322DAEA 0 EUR InStock
MAYBBTB14322DA MAYBBTB14322EA
(±)-Indolin-2-carbonsäure
(±)-Indolin-2-carbonsäure
Formel: C₉H₉NO₂
MDL Number: MFCD00010635
CAS-Nummer: 78348-24-0
EINECS: 278-899-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge