Ectoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E2271-100MG E2271-25MG
SIALE2271-100MGEA 762 EUR InStock
SIALE2271-100MG SIALE2271-25MG
Ectoin, Sigma-Aldrich®
Ectoin
Formel: C₆H₁₀N₂O₂
MW: 142.1558 g/mol
MDL Number: MFCD03419286
CAS-Nummer: 96702-03-3
EINECS: 431-910-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge