Orotsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O8402-100G O8402-25G
SIALO8402-100GEA 48.6 EUR InStock
SIALO8402-100G SIALO8402-25G
Orotsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Orotsäure Monohydrat
Formel: C₅H₄N₂O₄·1H₂O
MDL Number: MFCD00149398
CAS-Nummer: 50887-69-9
EINECS: 200-619-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge