Cyanamid ≥98% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit Phosphorsäure
L03744.06 L03744.14 L03744.22
L03744.06EA 30.2 EUR InStock
L03744.06 L03744.14 L03744.22
Cyanamid ≥98% stabilisiert
Cyanamide
Stabilized
Purity: 98+% CAS No.: 420-04-2 Molecular Formula: CH2N2 Formula Weight: 42.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 141°(285°F) Odour: Odourless pH: 3.5-4.2 Melting Point: 43-47° Boiling Point: 132-138°/12mm Beilstein Reference: 1732569 Merck Reference: 14,2684 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00007572
Formel: CH₂N₂
Siedepunkt: 132…138 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 43…47 °C
Dichte: 1,282
Flash-Pt: 141 °C (285 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007572
CAS-Nummer: 420-04-2
EINECS: 206-992-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2684
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge