Cyanamid stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
187364-100G 187364-250G 187364-25G 187364-5G
SIAL187364-100GEA 109 EUR InStock
SIAL187364-100G SIAL187364-250G SIAL187364-25G SIAL187364-5G
Cyanamid stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Cyanamide
Formel: CH₂N₂
MW: 42.04 g/mol
MDL Number: MFCD00007572
CAS-Nummer: 420-04-2
EINECS: 206-992-3
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge