3-Thienylessigsäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
205370100 205370500
ACRO205370100EA 86.3 EUR InStock
ACRO205370100 ACRO205370500
3-Thienylessigsäure 98%
3-Thienylessigsäure
Formel: C₆H₆O₂S
Melting Pt: 77…80 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005473
CAS-Nummer: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge