2-(Tributylstannyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
678333-1G 678333-5G
SIAL678333-1GEA 76.8 EUR InStock
SIAL678333-1G SIAL678333-5G
2-(Tributylstannyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₁NSn
MDL Number: MFCD00052052
CAS-Nummer: 17997-47-6
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge