Temperatursonde, K-Typ, mit SMP-Stecker, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
P1860-20 P1860-15 P1860-25
BOHLP1860-20EA 151 EUR InStock
BOHLP1860-20 BOHLP1860-15 BOHLP1860-25
Temperatursonde, K-Typ, mit SMP-Stecker, BOLA
Temperaturfühler
Thermoelement in einem PTFE-ummantelten Edelstahlrohr, das sich ideal für die Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten eignet. Das Kabel bietet eine flexible Verbindung vom Messgerät zum Medium.
  • Mit angespitztem Fühlerende, Kragenring Ø 12 mm, Kabel mit grüner PTFE-Beschichtung und SMP-Stecker
  • Temperaturbeständig von -200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge