Amidoschwefelsäure 10% in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
16761.3000 16761.4000 16761.5020
KRAF16761.3000EA 60.4 EUR InStock
KRAF16761.3000 KRAF16761.4000 KRAF16761.5020
Amidoschwefelsäure 10% in wässriger Lösung, reinst
Amidoschwefelsäure
Formel: H₃NO₃S
MDL Number: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge