Cyclohexylisocyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
133302-1G 133302-5G
SIAL133302-1GEA 59.6 EUR InStock
SIAL133302-1G SIAL133302-5G
Cyclohexylisocyanid, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylisocyanid
Formel: C₇H₁₁N
MDL Number: MFCD00003839
CAS-Nummer: 931-53-3
EINECS: 213-238-7
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge