Hautschutzcreme für die Hände, Plutect Aqua
Lieferant: Plum Safety
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Plutect Aqua
115-1372EA 2.85 EUR InStock
PLUM2231
Hautschutzcreme für die Hände, Plutect Aqua
Hautschutzcreme für vor und während der Arbeit. Schützt die Hände bei Arbeiten mit Wasser und wasserlöslichen Schmutz- und Schadstoffen
  • Ohne Farb- und Duftstoffe
  • Anwendung: Auf die sauberen und trockenen Hände auftragen
  • Für Spendersystem MP 2000
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge