Flame-retardant overalls with bib and braces, FLAM Bib'N'Brace
Lieferant: FRISTADS KANSAS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
100328540C46 100328540C48 100328540C50 100328540C52 100328540C54 100328540C56 100328540C58 100328540C60 100328540C62
KWIN100328540C46EA 183.9 EUR InStock
KWIN100328540C46 KWIN100328540C48 KWIN100328540C50 KWIN100328540C52 KWIN100328540C54 KWIN100328540C56 KWIN100328540C58 KWIN100328540C60 KWIN100328540C62
Flame-retardant overalls with bib and braces, FLAM Bib'N'Brace
Arbeitskleidung
Latzhose aus einem Baumwoll-/Polyestergewebe, das aufgrund des eingesetzten Flammschutzmittels einen dauerhaften Schutz vor offenen Flammen und Hitzequellen bietet. Die Hose enthält zudem fluoreszierende Textilien zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Trägers.
  • Two-way front zip
  • Two loose-hanging, detachable chest pockets, one with flap and concealed snap fasteners, one with extra pocket and pen pocket
  • Button and loop for sheath knife
  • Two front pockets, two loose-hanging pockets with extra width, one with extra pocket, one with three tool pockets and tool loops, hammer loop
  • Two back pockets with extra width, leg pocket with phone pocket and tool pocket
  • Folding rule pocket over side seam, with tool pocket and button and loop for sheath knife
  • Rrounded knees with knee pockets
Ideal für Tätigkeiten, bei denen Schweißfunken, offene Flammen oder auch Störlichtbögen die Kleidung und somit den Träger gefährden können.
Gewicht: 365 g/m²
Zertifizierungen: EN 61482-1-2 (Kl. 1); EN ISO 11612 (A1, B1, C1)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge