Flammschutz-Bundhose, Fristads® FLAM-2030
Lieferant: FRISTADS KANSAS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
100329540C146 100329540C148 100329540C150 100329540C152 100329540C154 100329540C156 100329540C44 100329540C46 100329540C48 100329540C50 100329540C52 100329540C54 100329540C56 100329540C58 100329540C60 100329540C62 100329540D100 100329540D104 100329540D108 100329540D112 100329540D116 100329540D92 100329540D96
KWIN100329540C146EA 127.9 EUR InStock
KWIN100329540C146 KWIN100329540C148 KWIN100329540C150 KWIN100329540C152 KWIN100329540C154 KWIN100329540C156 KWIN100329540C44 KWIN100329540C46 KWIN100329540C48 KWIN100329540C50 KWIN100329540C52 KWIN100329540C54 KWIN100329540C56 KWIN100329540C58 KWIN100329540C60 KWIN100329540C62 KWIN100329540D100 KWIN100329540D104 KWIN100329540D108 KWIN100329540D112 KWIN100329540D116 KWIN100329540D92 KWIN100329540D96
Flammschutz-Bundhose, Fristads® FLAM-2030
Arbeitskleidung
Robuste Hose aus 75 % Baumwolle und 25 % Polyester. Das Baumwoll/Polyestergewebe bietet aufgrund eines eingesetzten Flammschutzmittels einen dauerhaften Schutz vor offenen Flammen und Hitzequellen.
  • Zwei geräumige Gesäßtaschen, zweilose hängende geräumige Materialtaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit drei kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen
  • Zwei Seitentaschen, Beintasche mit Patte und aufgesetzte Handytasche mit Patte sowie Werkzeugtasche
  • Zollstocktasche, für besseren Komfort auf der Seitennaht platziert – mit Werkzeugtasche, Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser
  • Hammerschlaufe
  • Vorgeformte Knie mit Knietaschen
Gewicht: 340 g/m²
EN 61482-1-2 (class 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1)
Zertifizierungen: EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge