Herren-Bundhose, GEN-Y Service
Lieferant: FRISTADS KANSAS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
100258539C146 100258539C148 100258539C150 100258539C152 100258539C154 100258539C156 100258539C44 100258539C46 100258539C48 100258539C50 100258539C52 100258539C54 100258539C56 100258539C58 100258539C60 100258539C62 100258940C44 100258940C50 100258940C46 100258940C48 100258940C52 100258940C56 100258940C58 100258940C60 100258940C62
113-3700EA 0 EUR InStock
113-3700 113-3701 113-3702 113-3703 113-3704 113-3705 113-3706 113-3707 113-3708 113-3709 113-3710 113-3711 113-3712 113-3713 113-3714 113-6550 113-08040 113-08043 113-08041 113-08042 113-08044 113-08046 113-08047 113-08048 113-6552
Herren-Bundhose, GEN-Y Service
Arbeitskleidung
Arbeitshose für Herren aus Canvas (60% Baumwolle, 40% Polyester).
  • Ergonomisch geformte Knie
  • Nähte in Kontrastfarbe
  • Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen, Beintasche mit Reißverschluss
  • Multifunktionale Tasche mit Taschen für Zollstock, Handy und Ausweis
Gewicht: 350 g/m²
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge