Shorts, Pro Service
Lieferant: FRISTADS KANSAS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
100128210C44 100128210C46 100128210C48 100128210C50 100128210C52 100128210C54 100128210C56 100128210C58 100128210C60 100128210C62 100128540C44 100128540C46 100128540C48 100128540C50 100128540C52 100128540C54 100128540C56 100128540C58 100128540C60 100128540C62 100128930C44 100128930C46 100128930C48 100128930C50 100128930C52 100128930C54 100128930C56 100128930C58 100128930C60 100128930C62 100128930C64 100128930C66 100128940C44 100128940C46 100128940C48 100128940C50 100128940C52 100128940C54 100128940C56 100128940C58 100128940C60 100128940C62
113-2038EA 53.9 EUR InStock
113-2038 113-2039 113-2060 113-2064 113-2065 113-2066 113-2067 113-2068 113-2069 113-2074 113-3619 113-3620 113-3621 113-3622 113-3623 113-3624 113-3625 113-3626 113-3627 113-3628 113-6437 113-6438 113-6439 113-6440 113-6441 113-6442 113-6443 113-6444 113-6445 113-6446 113-6447 113-6448 113-3629 113-3630 113-3631 113-3632 113-3633 113-3634 113-3635 113-3636 113-3637 113-3638
Shorts, Pro Service
Arbeitskleidung
Bermuda-Shorts aus Canvas-Material (60 % Baumwolle/40 % Polyester), mit aufgerauter Innenseite. Ideal für Tätigkeiten im Kurier- oder Speditionswesen.
  • Zwei Vordertaschen, zwei extra geräumige Gesäßtaschen
  • Geräumige Beintasche mit Klettverschluss, Beintasche mit Handytasche (mit Patte), Stifttasche und zwei extra Taschen
  • D-Ring, breite Gürtelschlaufen
Gewicht: 295 g/m²
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge