Warnschutz-Latzhose, Amberg 6623
Lieferant: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
6623/FC1/S 6623/FC1/M 6623/FC1/L 6623/FC1/1XL 6623/FC1/2XL 6623/FC1/3XL
113-07159EA 59.4 EUR InStock
113-07159 113-07158 113-07157 113-07160 113-07161 113-07162
Warnschutz-Latzhose, Amberg 6623
Arbeitskleidung
Strapazierfähige Latzhose aus Flexothane Essential, einem 100 % Polyester-Gewirk mit PU-Beschichtung, wasserdicht und feuchtigkeitsregulierend.
  • Elastische Hosenträger mit PVC-Druckknöpfen und Schnallen
  • Vorderschlitz mit zwei verdeckten Druckknöpfen
  • Beinweite mittels Druckknopf verstellbar
  • Hochfrequenz-verschweißte Nähte
  • 3M™-Reflexstreifen
Gewicht: 170 g/m²
Zertifizierungen: EN 471 (2-2), ENV 343 (3-1)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge