Arbeitshose, Originals 255K FAS
Lieferant: FRISTADS KANSAS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FAS255K1442 FAS255K22D96 FAS255K22D100 FAS255K22D104 FAS255K22D108 FAS255K22D112 FAS255K22D116 FAS255K22D120 100282541C146 100282541C148 100282541C150 100282541C152 100282541C154 100282541C156 100282541C44 100282541C46 100282541C48 100282541C50 100282541C52 100282541C54 100282541C56 100282541C58 100282541C60 100282541C62 100282541C64 100282541D100 100282541D104 100282541D108 100282541D112 100282541D116 100282541D120 100282541D96 100282940C146 100282940C148 100282940C150 100282940C152 100282940C154 100282940C156 100282940C44 100282940C46 100282940C48 100282940C50 100282940C52 100282940C54 100282940C56 100282940C58 100282940C60 100282940D100 100282940D104 100282940D108 100282940D112 100282940D116 100282940D120 100282940D96
KWINFAS255K1442EA 57 EUR InStock
KWINFAS255K1442 KWINFAS255K22D96 KWINFAS255K22D100 KWINFAS255K22D104 KWINFAS255K22D108 KWINFAS255K22D112 KWINFAS255K22D116 KWINFAS255K22D120 KWIN100282541C146 KWIN100282541C148 KWIN100282541C150 KWIN100282541C152 KWIN100282541C154 KWIN100282541C156 KWIN100282541C44 KWIN100282541C46 KWIN100282541C48 KWIN100282541C50 KWIN100282541C52 KWIN100282541C54 KWIN100282541C56 KWIN100282541C58 KWIN100282541C60 KWIN100282541C62 KWIN100282541C64 KWIN100282541D100 KWIN100282541D104 KWIN100282541D108 KWIN100282541D112 KWIN100282541D116 KWIN100282541D120 KWIN100282541D96 KWIN100282940C146 KWIN100282940C148 KWIN100282940C150 KWIN100282940C152 KWIN100282940C154 KWIN100282940C156 KWIN100282940C44 KWIN100282940C46 KWIN100282940C48 KWIN100282940C50 KWIN100282940C52 KWIN100282940C54 KWIN100282940C56 KWIN100282940C58 KWIN100282940C60 KWIN100282940D100 KWIN100282940D104 KWIN100282940D108 KWIN100282940D112 KWIN100282940D116 KWIN100282940D120 KWIN100282940D96
Arbeitshose, Originals 255K FAS
Arbeitskleidung
Robuste Arbeitshose aus langstapeligem FAS® Marinetwill aus 100 % Baumwolle. Ideal für alle Handwerker. Stark strapazierte Taschen sind mit Cordura® verstärkt.
  • Cordura®-verstärkte Knietaschen
  • Zwei Cordura®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit drei kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
  • Zwei große Vorder- und Gesäßtaschen, verdeckte
  • Ausweistasche, Zollstocktasche
  • Stifttasche, Handytasche, Werkzeugtasche
  • Beintasche mit Patte, zwei Hammerschlaufen - eine verstellbar, Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser
Gewicht: 375 g/m²
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge