Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

ESD-Kittel, XR83, Dunkelblau

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

10065354542XL 10065354543XL 1006535454L 1006535454M 1006535454XL 1006535454XS
113-05452EA 0 EUR InStock
113-05452 113-05462 113-05427 113-05428 113-05451 113-05447
ESD-Kittel, XR83, Dunkelblau
Arbeitskleidung
Dieser Kittel besteht zu 90% aus Polyester und zu maximal 10% aus besonders leitfähigen Karbonfasern. Das Material wurde speziell für die Produktion und Montage von ESD-empfindlichen Produkten entwickelt.

  • Verdeckte Knopfleiste
  • Brusttasche, zwei Vordertaschen
  • Fünf verschiedene Dekorfarben für Kragen und Taschenkanten
  • Halbfertiges Produkt

Grundfarbe: dunkelblau
Gewicht: 165 g/m²

Zertifizierungen: Wurde nach IEC 61340 und gemäß den Vorgaben für den Einsatz in einer ESD-geschützten Umgebung (Electrostatic Protected Area = EPA) geprüft und zertifiziert.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge