Overalls, Fristads® PR54-820, Design A, schwarz
Lieferant: FRISTADS KANSAS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
852940231L 852940231M 852940231S 852940231XL 8529403312XL 852940331L 852940331M 852940331S 852940331XL 8529404402XL 852940440L 852940440M 852940440S 852940440XL 8529405202XL 852940520L 852940520M 852940520S 852940520XL 8529405302XL 852940530L 852940530M 852940530S 852940530XL 8529405392XL 852940539L 852940539M 852940539S 852940539XL 8529406402XL 852940640L 852940640M 852940640S 852940640XL 8529407302XL 852940730L 852940730M 852940730S 852940730XL 8529409402XL 852940940L 852940940M 852940940S 8529401312XL 852940131L 852940131M 852940131S 852940131XL 8529402102XL 852940210L 852940210M 852940210S 852940210XL 8529402312XL 852940940XL 8529409412XL 852940941L 852940941M 852940941S 852940941XL
KWIN852940231LEA 0 EUR InStock
KWIN852940231L KWIN852940231M KWIN852940231S KWIN852940231XL KWIN8529403312XL KWIN852940331L KWIN852940331M KWIN852940331S KWIN852940331XL KWIN8529404402XL KWIN852940440L KWIN852940440M KWIN852940440S KWIN852940440XL KWIN8529405202XL KWIN852940520L KWIN852940520M KWIN852940520S KWIN852940520XL KWIN8529405302XL KWIN852940530L KWIN852940530M KWIN852940530S KWIN852940530XL KWIN8529405392XL KWIN852940539L KWIN852940539M KWIN852940539S KWIN852940539XL KWIN8529406402XL KWIN852940640L KWIN852940640M KWIN852940640S KWIN852940640XL KWIN8529407302XL KWIN852940730L KWIN852940730M KWIN852940730S KWIN852940730XL KWIN8529409402XL KWIN852940940L KWIN852940940M KWIN852940940S KWIN8529401312XL KWIN852940131L KWIN852940131M KWIN852940131S KWIN852940131XL KWIN8529402102XL KWIN852940210L KWIN852940210M KWIN852940210S KWIN852940210XL KWIN8529402312XL KWIN852940940XL KWIN8529409412XL KWIN852940941L KWIN852940941M KWIN852940941S KWIN852940941XL
Overalls, Fristads® PR54-820, Design A, schwarz
Arbeitskleidung
Overalls aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, mit einem weichen Flor auf der Rückseite.
  • Reißverschluss, Falte im Rücken
  • Zwei Brusttaschen mit Patte,
  • Zwei Fronttaschen, zwei Gesäßtaschen
  • Zollstocktasche, Beintasche mit Patte, Ärmeltasche, Handytasche, Stifttasche
  • Verstellbarer Gummizug im Rücken, verstellbare Ärmelbündchen
Gewicht: 260 g/m²
Hauptfarbe: Schwarz
Auswahl aus vielen verschiedenen Akzentfarben (angezeigt in der Bestelltabelle)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge