Overall, Fristads® PR54-820, Design B, Dunkelgrau
Lieferant: FRISTADS KANSAS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
8539412102XL 853941210L 853941210M 853941210S 853941210XL 853941210XS 8539412312XL 853941231L 853941231M 853941231S 853941231XL 853941231XS 8539413312XL 853941331L 853941331M 853941331S 853941331XL 853941331XS 8539414402XL 853941440L 853941440M 853941440S 853941440XL 853941440XS 8539415202XL 853941520L 853941520M 853941520S 853941520XL 853941520XS 8539415302XL 853941530L 853941530M 853941530S 853941530XL 853941530XS 8539415392XL 853941539L 853941539M 853941539S 853941539XL 853941539XS 8539416402XL 853941640L 853941640M 853941640S 853941640XL 853941640XS 8539419402XL 853941940L 853941940M 853941940S 853941940XL 853941940XS 8535307302XL 853530730L 853530730M 853530730S 853530730XL 853530730XS
KWIN8539412102XLEA 0 EUR InStock
KWIN8539412102XL KWIN853941210L KWIN853941210M KWIN853941210S KWIN853941210XL KWIN853941210XS KWIN8539412312XL KWIN853941231L KWIN853941231M KWIN853941231S KWIN853941231XL KWIN853941231XS KWIN8539413312XL KWIN853941331L KWIN853941331M KWIN853941331S KWIN853941331XL KWIN853941331XS KWIN8539414402XL KWIN853941440L KWIN853941440M KWIN853941440S KWIN853941440XL KWIN853941440XS KWIN8539415202XL KWIN853941520L KWIN853941520M KWIN853941520S KWIN853941520XL KWIN853941520XS KWIN8539415302XL KWIN853941530L KWIN853941530M KWIN853941530S KWIN853941530XL KWIN853941530XS KWIN8539415392XL KWIN853941539L KWIN853941539M KWIN853941539S KWIN853941539XL KWIN853941539XS KWIN8539416402XL KWIN853941640L KWIN853941640M KWIN853941640S KWIN853941640XL KWIN853941640XS KWIN8539419402XL KWIN853941940L KWIN853941940M KWIN853941940S KWIN853941940XL KWIN853941940XS KWIN8535307302XL KWIN853530730L KWIN853530730M KWIN853530730S KWIN853530730XL KWIN853530730XS
Overall, Fristads® PR54-820, Design B, Dunkelgrau
Arbeitskleidung
Arbeitsoverall aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Mit aufgerauter Innenseite.
  • Reißverschluss und Kunststoffdruckknöpfe
  • Zwei Brusttaschen mit Patte, zwei Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen
  • Zollstocktasche, Beintasche mit Patte, Ärmeltasche, Handytasche, Stifttasche
  • Rückenfalten, verstellbarer Gummizug im Rücken, verstellbarer Armabschluss
  • Farblich abgesetzt: Oberkragen, Unterkante Reißverschlussblende, Feld vorne und hinten und Beintaschenpatte
Gewicht: 260 g/m²
Grundfarbe: dunkelgrau
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge