Sweatshirt, GEN-Y Polartech®
Lieferant: FRISTADS KANSAS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1005539402XL 1005539403XL 100553940L 100553940M 100553940S 100553940XL 100553940XS
KWIN1005539402XLEA 101 EUR InStock
KWIN1005539402XL KWIN1005539403XL KWIN100553940L KWIN100553940M KWIN100553940S KWIN100553940XL KWIN100553940XS
Sweatshirt, GEN-Y Polartech®
Arbeitskleidung
Leichte Jacke aus Polartech® Power Stretch, bestehend aus 88 % Polyester und 12 % Spandex Microfleece. Das Material ist atmungsaktiv, weich und hält den Körper trocken und warm. Ideal auch als Unterwäsche geeignet. Die Jacke eignet sich perfekt für sportliche und Outdoor-Aktivitäten.
  • Sehr guter Feuchtigkeitstransport, schnelltrocknend, ausgezeichnete Isolationswerte und Wärmeerhaltung
  • Nähte in Kontrastfarbe
  • Reißverschluss bis zum Kinn mit Kinnschutz
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Öko-Tex zertifiziert
Gewicht: 230 g/m²
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..