Warnschutz-Regenjacke, Brighton 132Z
Lieferant: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
132Z/415/S 132Z/415/M 132Z/415/L 132Z/415/1XL 132Z/415/2XL 132Z/415/3XL 132Z/414/S 132Z/414/M 132Z/414/L 132Z/414/1XL 132Z/414/2XL 132Z/414/3XL 132ZA2EJ4415XS
113-7701EA 214 EUR InStock
113-7701 113-7700 113-7699 113-7696 113-7697 113-7698 113-7695 113-7694 113-7693 113-7690 113-7691 113-7692 SIOE132ZA2EJ4415XS
Warnschutz-Regenjacke, Brighton 132Z
Arbeitskleidung
Wasserdichte Jacke aus Siopor® Extra-Gewebe: 100 % Polyester-Gewebe (Baumwollgriff) mit 100 % PU-Film. Das Gewebe verfügt über eine wasserabstossende Ausrüstung an der Aussenseite und eine wasserdampf-durchlässige Beschichtung an der Innenseite. Mit festem Mesh-Futter im Körper und in der Kapuze und Polyamid-Futter in den Ärmeln.
  • Hochstehender Kragen, abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz
  • Reißverschluss unter Druckknopfleiste in gedoppeltem Stoff
  • Zwei eingesetzte Brusttaschen und zwei aufgesetzte Taschen - alle mit Reißverschluss
  • Eine Napoleontasche
  • Rund eingesetzte Ärmel, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, Unterarmentlüftung
  • Elastischer Kordelzug in der Taille und im Untersau
Gewicht: 205 g/m²
Zertifizierungen: EN 471 (3-2), EN 343 (3-3)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge