ESD-Sicherheitsschuhe, Velcro®, Ergo-Med 460
Lieferant: ATLAS - the shoe company
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
87241 87246
ATLA87241EA 0 EUR InStock
ATLA87241 ATLA87246
ESD-Sicherheitsschuhe, Velcro®, Ergo-Med 460
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuh aus wasserdichtem Leder, Reflektoren und einer MPU® Light-Sohle (3,5 mm Profil, öl-, säure- und benzinbeständig, antistatisch).
  • Hautfreundlich, abriebfestes aktiv-X Futter mit verbesserter Atmungsaktivität
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • 3D-Dämpfungssystem: druckentlastende Einlegesohle, gepolsterte Komfort-Zwischensohle, dynamisches Laufsohlensystem aus MPU
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Elektrischer Kontaktwiderstand von 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Breite: 13
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge