1,2-Propylenglycoldiacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14588.0250 8.14588.1000
8.14588.0250EA 26.3 EUR InStock
8.14588.0250 8.14588.1000
1,2-Propylenglycoldiacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2-Propylenglycoldiacetat
Formel: C₇H₁₂O₄
MDL Number: MFCD00026201
CAS-Nummer: 623-84-7
EINECS: 210-817-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 90 g/l (20 °C)
Molar Mass 160.16 g/mol
Boiling Point 190 - 191 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Explosion Limit 2.8 - 12.7 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 431 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge