3-Fluor-4-methoxybenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013839-1G 013839-5G 013839-25G
FLUO013839-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO013839-1G FLUO013839-5G FLUO013839-25G
3-Fluor-4-methoxybenzylbromid
3-Fluor-4-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₈BrFO
MW: 219.05 g/mol
MDL Number: MFCD00671768
CAS-Nummer: 331-61-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge