Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lithiumchlorid 2 mol/l in Ethanol

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

05654.2700 05654.1700 05654.3700
KRAF05654.2700EA 164 EUR InStock
KRAF05654.2700 KRAF05654.1700 KRAF05654.3700
Lithiumchlorid 2 mol/l in Ethanol
Lithium chloride


Formel: LiCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge