AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
31682.01 31682.02
SERA31682.01EA 99.9 EUR InStock
SERA31682.01 SERA31682.02
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239.69 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..