Guanosin
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
24270.02 24270.03
SERA24270.02EA 0 EUR InStock
SERA24270.02 SERA24270.03
Guanosin
Guanosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₅
MW: 283.24 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010182
CAS-Nummer: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge