Thiaminmonophosphatchlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T8637-5G T8637-25G
SIALT8637-5GEA 59.4 EUR InStock
SIALT8637-5G SIALT8637-25G
Thiaminmonophosphatchlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Thiaminmonophosphatchlorid Dihydrat
Formel: C₁₂H₁₈ClN₄O₄PS·2H₂O
MDL Number: MFCD00063473
CAS-Nummer: 273724-21-3
EINECS: 208-536-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge