Kapillarsäulen, Elite-WAX für Autosystem
Lieferant: PerkinElmer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PERCN9316420EA 628 EUR InStock
PERCN9316420 PERCN9316398 PERCN9316410 PERCN9316421 PERCN9316399 PERCN9316400 PERCN9316423 PERCN9316412 PERCN9316401 PERCN9316413 PERCN9316402 PERCN9316425 PERCN9316403 PERCN9316404 PERCN9316426 PERCN9316416 PERCN9316427 PERCN9316428 PERCN9316417 PERCN9316406 PERCN9316429 PERCN9316407 PERCN9316419 PERCN9316409
Kapillarsäulen, Elite-WAX für Autosystem
Chromatographiesäulen
Kapillarsäulen Elite-WAX Polyethylenglykol eignen sich ideal für die Analyse polarer Verbindungen.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge